Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Veillonella parvula ATCC™ 10790™
Artikelnummer. 12915913
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12915913 5 Impfösen/Packung 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 12915913
Marke: Thermo Scientific™ R4609200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 10790™*
Zertifizierung/Konformität Culti-Loops tragen die CE-Kennzeichnung.
Beschreibung Veillonella parvula
Format Culti-Loops
Produkttyp CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Anaerobier
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 5 Impfösen/Packung
Menge 5 Impfösen/Packung
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.