Learn More
OHAUS™ Kulturplattform
Artikelnummer. 15782479 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
45.7 x 45.7 cm
45.7 x 61 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15782479
Marke: OHAUS™ 30400066
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Kulturplattform zur Aufnahme unregelmäßiger Proben oder herkömmlicher Kolbenklammern und Röhrchengestelle.
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kulturplattform
Material Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 18,00 in.
Tiefe (metrisch) 45,70 cm
Abmessungen (L x B) 45.7 x 45.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 18,00 in.
Länge (metrisch) 45,70 cm
Breite (angloamerikanisch) 18,00 in.
Breite (metrisch) 45,70 cm
Beschreibung Kulturplattform mit Matte, 46 x 46 cm
Enthält Matte