Learn More
OHAUS™ Kulturplattform
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
45.7 x 45.7 cm
45.7 x 61 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kulturplattform |
| Material | Edelstahl |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Tiefe (metrisch) | 61,00 cm |
| Abmessungen (L x B) | 45.7 x 61 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Länge (metrisch) | 61,00 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 18,00 in. |
| Breite (metrisch) | 45,70 cm |
| Beschreibung | Kulturplattform mit Matte, 46 x 61 cm |
| Mehr anzeigen |