Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit zweistufiger Entlüftungskappe
Click to view available options
Verpackung:
1/Beutel; 750/Karton
25; 1000
Packungsgröße:
1000 Stück
750 Stück
Beschreibung
Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei |
| Verschlussfarbe | Durchscheinend |
| Verschlussmaterial | LDPE |
| Farbe | Klar |
| Material | Polystyrol |
| Verpackung | 25; 1000 |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Belüftungsstopfen |