missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kulturröhrchen
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
113 mm
145 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 145 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Produkttyp | Kulturröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur