Learn More
Schuett Biotec™ Kulturröhrchen mit Gewinde und Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
15 ml
Verschlussmaterial:
Aluminium
Kunststoff
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Verschlussmaterial | Kunststoff |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |