Learn More
Duran™ Kulturröhrchen mit DIN-Gewinde
Artikelnummer. 11630039 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
missing translation for 'unitSize'
50 Stück
Product Code. 11630039
missing translation for 'mfr': Duran™ 261352308
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Specifications
Kapazität (metrisch) 20 mL
Länge (metrisch) 180 mm
Menge 50 Pack
Gewindegröße 18
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Produkttyp Kulturröhrchen