Learn More
Sampling Systems™ Becher-Probenehmer für Flüssigkeiten
Artikelnummer. 11930018 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
Außendurchmesser (metrisch):
55 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11930018 100 ml 1000 mm 55 mm 1 Stück
11920018 100 ml 600 mm 55 mm 1 Stück
11935437 500 ml 1000 mm 80 mm 1 Stück
11945437 500 ml 1.500 mm 80 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11930018 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 5030A1000
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Edelstahl für die Probenahme aus Flüssigkeiten und Suspensionen. Der Sampling Systems™ Probenahmebecher für Flüssigkeiten ermöglicht die einfache Entnahme von diskreten Proben aus einer Schicht der Substanz.
  • Konstruktion aus Edelstahl 316L
  • Einzelpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Flüssigkeiten
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 100 ml
Außendurchmesser (metrisch) 55 mm
Länge (metrisch) 1000 mm