Learn More
Sampling Systems™ CUP SAMPLER 100ML LAENGE 1500MM 1500MM
Artikelnummer. 11940018 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11940018 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11940018 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 5030A1500
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 316 gefertigt. Probenahmebecher ermöglicht die einfache Entnahme von diskreten Proben aus bekannten Höhen innerhalb des Produkts.
Hauptmerkmale:
  • Einzelpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
  • Einfache und intuitive Handhabung
  • Alle Teile mit Produktkontakt aus Edelstahl 316L
  • Verschiedene Längen und Bechergrößen erhältlich
Handhabung:
  • Führen Sie den Probenehmer auf die gewünschte Tiefe ein.
  • Drücken Sie den Griff. Dadurch wird der Becher vom Deckel wegdrückt, und die Flüssigkeit kann in den Becher gelangen.
  • Sobald die Probe entnommen wurde, geben Sie den Griff frei, und nehmen Sie den Probenehmer aus dem Produkt.
  • Um den Probenehmer zu entleeren, kippen Sie den Probenehmer entweder bei gleichzeitig zusammengedrücktem Griff oder schrauben Sie den Sammelbecher ab.
Spezifikation
Produkttyp Probenahmebecher
Material Edelstahl (316)
Kapazität (metrisch) 100 ml
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Außendurchmesser (metrisch) 55 mm
Länge (metrisch) 1.500 mm