Learn More
Kupferacetat, Monohydrat, kristallin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15507924 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15507924 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15517924 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15507924
Marke: Avantor J.T.Baker 176601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 6046-93-1
Summenformel C4H8CuO5
Molekulargewicht (g/mol) 199.65
MDL-Nummer MFCD00149570
InChI-Schlüssel NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, Kupferacetat-Monohydrat, Kupferdiacetat-Monohydrat, Kupfer2+-Acetat, Monohydrat, Essigsäure, Kupfer 2+-Salz, Monohydrat, Kupferacetat-Hydrat, Diacetoxy-Kupferhydrat, Kupferacetat, Hydrat, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
IUPAC-Name Calcium;diacetat;hydrat
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupferacetat
Namenshinweis Monohydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 199.65
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.88 kg