missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Annexin V Antibody (S08-3A4), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18609974 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18609974 50 μg 50 Mikroliter
18634125 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609974 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31954350ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Annexin V Monoclonal antibody specifically detects Annexin V in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Annexin V
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon S08-3A4
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias Anchorin CII, annexin A5, Annexin V, annexin-5, ANX5, Calphobindin I, Endonexin II, ENX2CBP-I, Lipocortin V, PAP-I, Placental anticoagulant protein 4, Placental anticoagulant protein I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC-alpha, Vascular anticoagulant-alpha
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Annexin V (Uniprot # P08758)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Apoptosis Detections
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 308
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.