missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Antibody (332/423), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18609977 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18609977 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609977 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254428PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Monoclonal antibody specifically detects Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus in S. aureus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 332/423
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias MRSA, s aureus, S. aureus, staphylococcus aureus methicillin-resistant
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies S. aureus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.