Learn More
Kupferchlorid-Dihydrat, ≥99%, (ACS-Reagenzienklasse), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11432822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432822 500 g 500 Gramm
11422822 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215251490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.20 €
    94.50 € / 500 Gramm
    Sparen 4.70 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 10125-13-0
Summenformel Cl2CuH4O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.48
MDL-Nummer MFCD00149674
InChI-Schlüssel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, Kupferchlorid-Dihydrat, Caswell Nr. 235A, Kupferchlorid-USP, Kupfer2+-Chlorid-Dihydrat, Kupferchlorid CuCl2, Dihydrat, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 023701, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC-Name Kupfer(2+) Dihydrat Dichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupferchlorid-Dihydrat
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Formelmasse 170.5
Güte ACS-Reagenz