Learn More
Kupferchlorid, Dihydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537924 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15537924 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15537924 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 179201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 10125-13-0
Summenformel Cl2CuH4O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.48
MDL-Nummer MFCD00149674
InChI-Schlüssel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym EPA-Pestizid-Chemikaliencode 023701, Kupferchlorid CuCl2, Dihydrat, Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, Kupfer2+-Chlorid-Dihydrat, Kupferchlorid-Dihydrat, Kupferchlorid-USP, Caswell Nr. 235A, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupferchlorid
Namenshinweis Dihydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
IUPAC-Name Dichlorkupfer;dihydrat
Formelmasse 170.48
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.54 kg