Learn More
Kupfernitrathydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11428801 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11428801 100 g
11438801 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428801 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215350180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-43-3
Summenformel CuH6N2O9
Molekulargewicht (g/mol) 241.599
InChI-Schlüssel SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
PubChem CID 9837674
IUPAC-Name Kupfer;dinitrat;trihydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cupric Nitrate Hydrate
Menge 100 g
Formelmasse 187.6 + aq.