Learn More
Cupric Sulfate Pentahydrate, ≥99%, (Crystalline), MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cupric Sulfate Pentahydrate |
| Physikalische Form | Crystalline |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99% |
| Formelmasse | 249.68 |