Learn More
Novus Biologicals™ Curcumin
Artikelnummer. 18187963 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18187963 5 g 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 18187963
Marke: Novus Biologicals™ NBP2262435G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For use in research applications.
  • Linear Formula: [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
  • Molecular Weight: 368.38
  • Beilstein Registry Number: 2306965
  • Colour Index Number: 75300
  • EC Number:207-280-5
  • MDL number: MFCD00008365
  • PubChem ID: 24892408
Reconstitution: Reconstitute with DMSO to bring curcumin to a final concentration of 11 mg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 458-37-7
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 5 g
Spezies Human
Ziel Curcumin