Learn More
Schneider Gerd™ Präpariernadel gebogen 150x1,0 mm
Artikelnummer. 10480924
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10480924 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10480924 Lieferant Schneider Gerd™ Lieferanten-Nr. 652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    0.96 €
    0.77 € / 1 Stück
    Sparen 0.19 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026