Learn More
Hettich Lab Technology™ Bodeneinsatz in 5623, für Flasche 750 ml
Artikelnummer. 10412792
Click to view available options
:
Kann verwendet werden mit: Träger 4890, 450 ml/750 ml-Röhrchen (4447, 4234-A), 650 ml/750 ml-Flasche (0554, 0512)
Artikelnummer. 10412792
Marke: Hettich Lab Technology™ 4451
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit dem Hettich Lab Technology™ Polster kann die Wirkung von Kräften auf Zentrifugenröhrchen/Flaschen und deren Inhalt gedämpft werden.
  • Passgenau geschnitten
  • Schützt Träger und Probengefäß
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Typ Dämpfer
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger 4890, 450 ml/750 ml-Röhrchen (4447, 4234-A), 650 ml/750 ml-Flasche (0554, 0512)
Röhrchengröße Flasche mit 97 mm d