Learn More
Notrax Cushion Ease Solid™ strapazierfähige, modulare Nitrilkautschuk FR Platten
Artikelnummer. 17782248
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 91 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17782248 91 x 91 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17782248 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 656SFR33BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.57 €
    241.64 € / 1 Stück
    Sparen 56.93 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergonomisches Design dank einer 19 mm dicken Arbeitsplattform mit einer geschlossenen, rutschfesten Oberfläche mit kieselsteinähnlicher Struktur für maximalen Komfort bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen.
  • Die strapazierfähigen Gummiplatten mit einer Größe von 91 x 91 cm lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken, egal ob von Wand zu Wand oder als einzelne Inseln
  • Ergonomisches Design dank einer 19 mm dicken Arbeitsplattform mit einer geschlossenen, rutschfesten Oberfläche mit kieselsteinähnlicher Struktur für maximalen Komfort bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen
  • Kompatibel mit dem patentierten MD Ramp System™ für intelligente Sicherheitslösungen; ermöglicht Außen- und Innenecken
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 91 x 91 cm
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91 cm
Material Feuerhemmende Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 91 cm