Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 5100
Click to view available options
Länge (metrisch):
1,5 m
3,1 m
6,1 m
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Beschreibung
- Gepolsterte Matte mit verlängertem Rippen-Design
- Bietet ausgezeichnete Rutschfestigkeit in nassen Bereichen
- Die Vinylkomposition bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Fetten und Reinigungsmitteln, die in industriellen oder lebensmitteltechnischen Umgebungen eingesetzt werden
- Offene Vlieskonstruktion für Wagenverkehr und guten Wasserabfluss
- Antimikrobielle Beschichtung schützt vor Schimmel, Pilzen und Gerüchen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Farbe | Schwarz |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 ft. (2,01 m) |
| Länge (metrisch) | 1,5 m |
| Typ | Polstermatten |
| Breite (angloamerikanisch) | 3 ft. (2,01 m) |
| Breite (metrisch) | 0,914 m |