Learn More
Applied Biosystems™ Benutzerdefinierte 5' fluoreszierende markierte/nicht markierte Di-Wiederholungen
Beschreibung
Ein 5' fluoreszierendes, farbstoffmarkiertes Oligo und ein nicht markiertes Komplement werden in separaten Röhrchen geliefert. Wählen Sie zwischen 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ und PET™ als Etiketten. Ideal für die Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR. Oligos sind entsalzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Benutzerdefinierte 5'-markierte oder nicht markierte Di-Repeats, 10000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 5' Reporter-Farbstoff, Auswahl der gelieferten Skalen, Diese Produkte können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden |
| Produkttyp | Benutzerdefinierte 5'-markierte oder nicht markierte Di-Repeats |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Menge | 10.000 pmol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung, PCR |
| Form | Entweder in Lösung oder getrocknet geliefert |