Learn More
Applied Biosystems™ Benutzerdefinierte 5' fluoreszierende, markierte/nicht markierte Primer-Paare
Artikelnummer. 15419192 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10.000 pmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419192 10.000 pmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15419192 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 450056
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifische 5' fluoreszierend markierte/nicht markierte Paare
Ein 5' fluoreszierendes, farbstoffmarkiertes Oligo und ein nicht markiertes Komplement werden in separaten Röhrchen geliefert. Wählen Sie zwischen 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ und PET™ als Etiketten. Ideal für die Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR. Oligos sind entsalzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kundenspezifische 5' fluoreszierend markierte/nicht markierte Paare, 10000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 5' Reporter-Farbstoff, 12 Monate Haltbarkeit, –20 °C Lagertemperatur, entsalzte Aufreinigung, als Lösung oder im getrockneten Format, zur Verwendung für Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR
Produkttyp Kundenspezifische 5' fluoreszierend markierte/nicht markierte Paare
Lagerungspuffer TE oder Wasser
Inhalt und Lagerung -20 °C
Primer 5'-Etikett
Menge 10.000 pmol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung, PCR
Form Lösung oder getrocknet
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.