Learn More
Ambion™ Kundenspezifisches Ambion™ In vivo
Artikelnummer. 15581104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15581104 5 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15581104 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. 4457297
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifisches Ambion™ In vivo
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um e
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung Custom Ambion™ In-vivo, 5nmol, Solid, Powder, Standard Purity, RNAi is the best Way to Effectively Knock Down Gene Expression to Study Protein Function in a Wide Range of Cell Types, Use our GeneAssist Custom siRNA Builder to Design and Order a Custom siRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA
Produkttyp Kundenspezifische Ambion™ in-vivo-
Reinheit Standard
Menge 5 nmol
Form Kunststoff
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.