Beschreibung
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Fisherbrand™ bernsteinfarbene Weithals-Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
- Weiter Hals ermöglicht leichte Zugänglichkeit
- Vorgereinigt für sichtbare Partikel mit deionisiertem Wasser
- Mit weißer Polypropylenkappe und Auskleidung aus PTFE-beschichtetem Polyethylschaum
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Reinigung | USP-hochreines Wasser |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas |
| Länge (metrisch) | 74mm |
| Menge | 12/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
| Mehr anzeigen |