Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Länge (metrisch):
74mm
101mm
121mm
121 mm
Menge:
12/Pckg.
24/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Fisherbrand™ bernsteinfarbene Weithals-Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
- Weiter Hals ermöglicht leichte Zugänglichkeit
- Vorgereinigt für sichtbare Partikel mit deionisiertem Wasser
- Mit weißer Polypropylenkappe und Auskleidung aus PTFE-beschichtetem Polyethylschaum
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Reinigung | USP-hochreines Wasser |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas |
| Länge (metrisch) | 121 mm |
| Menge | 12/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | PTFE |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |