Learn More
Applied Biosystems™ Custom Plus TaqMan™ RNA Assay, FAM
Artikelnummer. 15511084 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
L (2900 reactions), made to order
M (750 reactions), made to order
S (360 reactions), made to order
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
60 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15511084 L (2900 reactions), made to order 60 Stück
15501084 M (750 reactions), made to order 20 Stück
15471955 S (360 reactions), made to order 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15511084 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4441118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1244.00 €
    1144.65 € / 60 Stück
    Sparen 99.35 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifischer Plus TaqMan™ RNA-Assay, SM
Kundenspezifische TaqMan™ Expression-Assays sind die kundenspezifische Version unserer vorgefertigten Echtzeit-PCR 5' Nuklease TaqMan™ Assays für die relative Quantifizierung der RNA-Expression. Stellen Sie uns eine Target-Sequenz zur Verfügung oder reichen Sie Primer-/Sondensequenzen Ihres eigenen Designs mit unserem benutzerdefinierten Assay-Design-Tool ein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 60X
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Produktlinie TaqMan
Menge L (2900 reactions), made to order
Versandbedingung Raumtemperatur
Anzahl Reaktionen 2900 reactions, made to order