Beschreibung
Kundenspezifische miRNA-Array-Designs können 12 bis 380 Assays und 1 bis 8 Proben in jedem Array-Design aufnehmen. Es werden zehn Formate angeboten, die nur mit Mikrofluidikkarten-Design erhältlich sind. Verwenden Sie benutzerspezifische PreAmp-Pools für
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Brauch TaqMan™ miRNA-Präamplifikationspool |
| Format | Format 12 |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Anzahl Proben | 1 bis 8 |
| Menge | 1 ml |