Learn More
TaqMan™ PreAmp Pools
Artikelnummer. 15574344 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
96A
96B
Format 12
Format 16
Format 24
Format 32
Format 384
Format 48
Format 64
Packungsgröße:
1 Milliliter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
15574344 96B 1 Milliliter
15504344 Format 12 1 Milliliter
15514344 Format 16 1 Milliliter
15524344 Format 24 1 Milliliter
15534344 Format 32 1 Milliliter
15544344 Format 48 1 Milliliter
15554344 Format 64 1 Milliliter
15564344 96A 1 Milliliter
15504364 Format 384 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15574344 Lieferant ABI Applied Biosystems Lieferanten-Nr. 4459662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.00 €
    351.88 € / 1 Milliliter
    Sparen 111.12 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ PreAmp Pools
Kundenspezifische miRNA-Array-Designs können 12 bis 380 Assays und 1 bis 8 Proben in jedem Array-Design aufnehmen. Es werden zehn Formate angeboten, die nur mit Mikrofluidikkarten-Design erhältlich sind. Verwenden Sie benutzerspezifische PreAmp-Pools für
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Brauch TaqMan™ miRNA-Präamplifikationspool
Format 96B
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Anzahl Proben 1 bis 8
Menge 1 ml