Learn More
Custom Primer
Artikelnummer. 11671319
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11671319 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. 11872058
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole.
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole. Select desired purification method (normal or reversed-phase chromatography, HPLC, or PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.