Learn More
Custom Primer
Artikelnummer. 10104453
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10104453 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. 56833
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole.
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole. Select desired purification method (normal or reversed-phase chromatography, HPLC, or PAGE).