Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
Artikelnummer. 15571044
Click to view available options
Menge:
1 μmol
10 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
20 Nanomol
250 Nanomol
40 Nanomol
5 Nanomol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15571044
Marke: Ambion™ 4390831
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifische Select siRNA
Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21-bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung Kundenspezifisch ausgewählte siRNA, 40nmol, HPLC-Reinheit, ≥ 95 % Reinheit; ideal zur Senkung der Genexpression, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten hohe Knock-Down-Effizienz und -Spezifitäten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
Produkttyp Kundenspezifische Select siRNA
Reinheit HPLC
Menge 40 nmol