Learn More
Ambion™ Benutzerdefinierte Select siRNA, In-vivo-fähig
Beschreibung
Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21-bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Beschreibung | Benutzerdefinierte Select siRNA, in-vivo-fähig, 250 nmol, ideal für den Knock-down der Genexpression zur Untersuchung der Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen. Diese siRNAs bieten hohe Knock-Down-Effizienz und -Spezifitäten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen |
| Produkttyp | In-vivo Ready Custom Select siRNA |
| Menge | 250 nmol |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.