Learn More
Ambion™ Benutzerdefinierte Select siRNA, In-vivo-fähig
Artikelnummer. 15521064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 μmol
250 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
250 Nanomol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15521064 1 μmol 1 Stück
15511064 250 nmol 250 Nanomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15521064 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. 4404007
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Custom Select siRNA, In-vivo Ready
Silencer™ Select custom siRNAs (LNA-modified 21-bp duplex with overhangs) are RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types. These siRNAs provide high knock-down efficiencies and specificities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung In-vivo Ready Custom Select μsiRNA, 1 mol, Ideal zum Herunterregulieren der Genexpression zur Untersuchung der Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen. Diese siRNAs bieten hohe Knockdown-Effizienzen und -Spezifitäten.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
Produkttyp In-vivo Ready Custom Select siRNA
Menge 1 μmol
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.