Learn More
Invitrogen™ Custom Silencer™ siRNA
Artikelnummer. 15571064
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Anwenderspezifische siRNA, 10 μmol
Anwenderspezifische siRNA, 20 nmol
Anwenderspezifische siRNA, 250 nmol
Kundenspezifische siRNA HPLC, 250 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
20 Nanomol
250 Nanomol
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
15571064 Kundenspezifische siRNA HPLC, 250 nmol 250 Nanomol
15531144 Anwenderspezifische siRNA, 20 nmol 20 Nanomol
15511154 Anwenderspezifische siRNA, 250 nmol 250 Nanomol
15531154 Anwenderspezifische siRNA, 10 μmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15571064 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4404015
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können.
Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter –20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. Getrocknete Oligonukleotide werden bei Umgebungstemperatur versendet.
Beschreibung Kundenspezifische siRNA HPLC, 250 nmol
RNAi Type siRNA
Produktlinie Ambion™, Silencer™ Select
Produkttyp siRNA
Reinheit HPLC
Menge 250 nmol