Learn More
Ambion™ Kundenspezifische Silencer™ siRNA
Artikelnummer. 15541144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 nmol
1 μmol
20 nmol
40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
100 Nanomol
20 Nanomol
40 Nanomol
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15541144 20 nmol 20 Nanomol
15551144 40 nmol 40 Nanomol
15561144 40 nmol 40 Nanomol
15571144 20 nmol 20 Nanomol
15581144 20 nmol 20 Nanomol
15591144 20 nmol 20 Nanomol
15501154 100 nmol 100 Nanomol
15521154 1 μmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15541144 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. AM16104
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifische Silencer™ siRNA
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. (Getrocknetes Oligonukleotid wird bei Umgebungstemperatur versendet.) Weitere im Lieferumfang enthaltene Materialien: 1,75 ml Nuklease-freies Wasser
Beschreibung Anwenderspezifische siRNA, 20 nmol, Flüssigkeit, Standardreinheit, wasserlöslich, RNAi ist die beste Methode für einen effizienten Knock-down der Genexpression, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen, verwenden Sie unseren GeneAssist anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
RNAi Type siRNA
Probentyp RNA
Produktlinie Ambion™, Silencer™ Select
Produkttyp Kundenspezifische siRNA
Reinheit Standard
Menge 20 nmol
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.