Learn More
Ambion™ Kundenspezifische Silencer™ siRNA
Artikelnummer. 15591144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 nmol
1 μmol
20 nmol
40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
100 Nanomol
20 Nanomol
40 Nanomol
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15591144 20 nmol 20 Nanomol
15541144 20 nmol 20 Nanomol
15551144 40 nmol 40 Nanomol
15561144 40 nmol 40 Nanomol
15571144 20 nmol 20 Nanomol
15581144 20 nmol 20 Nanomol
15501154 100 nmol 100 Nanomol
15521154 1 μmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15591144 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. AM16212
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifische Silencer™ siRNA
RNA interference (RNAi) is the best way to effectively knock down gene expression to study protein function in a wide range of cell types. Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung Kundenspezifische siRNA, 20 nmol, FAM-Reinheit; RNAi ist die beste Methode zur effektiven Senkung der Genexpression, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Verwenden Sie unseren GeneAssist Custom siRNA Builder, um eine kundenspezifische siRNA zu erstellen und zu bestellen
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA
Produkttyp Kundenspezifische siRNA
Reinheit FAM
Menge 20 nmol
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.