Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay
Artikelnummer. p-7075786 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
360 μl
750 μl
967 μl
Packungsgröße:
360 Mikroliter
750 Mikroliter
967 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15561444
Marke: Applied Biosystems™ 4400296
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benutzerdefinierte TaqMan™ Kopienzahl-Assays
Kundenspezifische und kundenspezifische Plus TaqMan™ Assays zur Kopienzahlanalyse ermöglichen die Erstellung spezifischer, reproduzierbarer und einfach interpretierbarer Ergebnisse für die Anzahl der Kopien. Sie eignen sich für Validierungsstudien und Screenings großer Probenmengen und bieten einen flexiblen, zielgerichteten Ansatz für die Analyse von Kopienzahlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 60X
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
PCR-Methode qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Benutzerdefinierte TaqMan™ Kopienzahl-Assays
Menge 967 μl
Versandbedingung Raumtemperatur
Wiedergabetreue (vs. Taq) 60 X
Anzahl Reaktionen 2900 reactions
Volumen 967 μl