Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Gene Expression Assay, VIC
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Beschreibung
Kundenspezifische TaqMan Genexpressions-Assays bestehen aus einem Paar nicht markierter PCR-Primer und einer TaqMan Sonde mit einem Farbstofflabel (VIC) am 5’-Ende und einem kleinen Furchenbinder (MGB) sowie einem nicht fluoreszierenden Quencher (NFQ) am 3’-Ende
. Merkmale:
• Einfache Anwendung:—einfach cDNA und Mastermix hinzufügen und die qPCR durchführen—Keine Schmelzkurven erforderlich
• Spezifisch—TaqMan Assays verwenden proprietäre MGB-haltige Sonden, die bis zu 15 Basen kürzer sein können als Nicht-MGB-Sonden, was der Verbesserung der Spezifität des Assays dient
• Empfindlich—TaqMan Assays sind ideal für die Messung niedriger Expressionsniveaus oder Ziele mit geringer Abundanz
• Genauigkeit—Identifizierung kleiner Fold-Changes mit hoher Quantifizierungsgenauigkeit
• Gold-Standard TaqMan qPCR-Chemie—TaqMan-Assays nutzen die bioinformatische Assay-Design-Pipeline von Thermo Fisher Scientific, um hohe Spezifität und minimale Kreuzreaktivität zu gewährleisten, selbst bei Genvarianten mit hoher Sequenzhomologie
• Ideal für Multiplexing-Anwendungen—Kombinieren Sie einen FAM-markierten und einen VIC-markierten Assay, um einen Duplex-Assay für zwei verschiedene Gentargets in derselben qPCR-Vertiefung zu erstellen
• Sequenzen lieferbar—mit jeder kundenspezifischen TaqMan Genexpression, die Sie entwerfen und bestellen
Ungefähre Lieferzeit
Herstellung auf Bestellung: 4–6 Tage in Nordamerika, 6–10 Tage in Europa
TaqMan Genexpressions-Assays sind der Goldstandard in Echtzeit-PCR-Genexpressionsstudien und basieren auf mehr als 20 Jahren Erfahrung. Jedes Assay enthält Target-Primer sowie eine sequenzspezifische Sonde, die für das bestmögliche funktionelle Leistungsverhalten ausgelegt ist. Zusätzliche Designs, Optimierungen oder Schmelzkurven sind nicht erforderlich. Erhältlich in einer Vielzahl von Formaten und Spezies, laufend ergänzt durch neue Assay-Designs für alle Ihre Forschungsanforderungen. TaqMan Assays wurden in über 40.000 Publikationen zitiert und basieren auf über 350 Patenten.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 60X |
| Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen mit einer Mischung aus 20 x (Größen S und M) oder 60 x (Größe L) vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Lagerung bei -15 bis -25 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Primer | Markierte PCR |
| Produktlinie | TaqMan |
| Produkttyp | Genexpressionsassay |
| Menge | 2900 Reaktionen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Anzahl Reaktionen | 2900 Reaktionen |