Learn More
Applied Biosystems™ Kundenspezifischer TaqMan™ Genexpressionsassay, VIC-Primer-begrenzt
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Kundenspezifische TaqMan Genexpressions-Assays bestehen aus einem Paar nicht markierter PCR-Primer und einer TaqMan Sonde mit einem Farbstofflabel (VIC) am 5’-Ende und einem kleinen Furchenbinder (MGB) sowie einem nicht fluoreszierenden Quencher (NFQ) am 3’-Ende
. Merkmale:
• Anwenderfreundlich — einfach cDNA und Mastermix hinzufügen und qPCR durchführen — keine Schmelzkurven erforderlich
• spezifisch — TaqMan Assays verwenden spezifische MGB-haltige Sonden, die bis zu 15 Basen kürzer als Nicht-MGB-Sonden sein können, wodurch die Spezifität des Assays verbessert wird
• empfindlich — TaqMan Assays sind ideal für die Messung von niedrigen Expressionsniveaus von oder Zielen mit geringer Abundanz
• genau — Erkennung kleiner Faltungsänderungen mit hoher Genauigkeit der Quantifizierung
• Gold-Standard TaqMan qPCR Chemistry — TaqMan Assays verwenden die Bioinformatik-Assay-Design-Pipeline von Thermo Fisher Scientific, um eine hohe Spezifität und minimale Kreuzreaktivität sicherzustellen, sogar für Genvarianten mit Hochsequenzhomologie
• ideal für Multiplexing — Kombinieren Sie einen FAM-markierten und einen VIC-markierten Assay, um einen Duplexassay für zwei verschiedene Genziele in einem qPCR-Well zu erstellen.
• ideal für Kontrollassays — Verwenden Sie einen VIC Primer-Limited Assay für hoch exprimierende endogene Kontrollgene.
• Sequenzen vorhanden — für jede spezifische TaqMan Genexpression, die Sie entwerfen und bestellen
Ungefähre Lieferzeit
Ausführung nach Bestellung: 4–6 Tage in Nordamerika, 6–10 Tage in Europa
TaqMan Genexpressions-Assays sind der Goldstandard in Echtzeit-PCR-Genexpressionsstudien und basieren auf mehr als 20 Jahren Erfahrung. Jedes Assay enthält Target-Primer sowie eine sequenzspezifische Sonde, die für das bestmögliche funktionelle Leistungsverhalten ausgelegt ist. Zusätzliche Designs, Optimierungen oder Schmelzkurven sind nicht erforderlich. Erhältlich in einer Vielzahl von Formaten und Spezies, laufend ergänzt durch neue Assay-Designs für alle Ihre Forschungsanforderungen. TaqMan Assays wurden in über 40.000 Publikationen zitiert und basieren auf über 350 Patenten.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 20X |
| Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen mit einer Mischung aus 20 x (Größen S und M) oder 60 x (Größe L) vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Lagerung bei -15 bis -25 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | S (360 reactions), made to order |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Anzahl Reaktionen | 360 Reaktionen |