Learn More
Applied Biosystems™ Kundenspezifischer TaqMan™ Genexpressionsassay, VIC-Primer-begrenzt
Artikelnummer. p-7180978 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
L (2900 reactions), made to order
M (750 reactions), made to order
S (360 reactions), made to order
Packungsgröße:
2900 Reaktionen
360 Reaktionen
750 Reaktionen
Artikelnummer. Menge unitSize
16315342 M (750 reactions), made to order 750 Reaktionen
15893045 L (2900 reactions), made to order 2900 Reaktionen
16305342 S (360 reactions), made to order 360 Reaktionen
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16315342
Marke: Applied Biosystems™ 4448488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays, VIC primer-limited, are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR.
Kundenspezifische TaqMan Genexpressions-Assays bestehen aus einem Paar nicht markierter PCR-Primer und einer TaqMan Sonde mit einem Farbstofflabel (VIC) am 5’-Ende und einem kleinen Furchenbinder (MGB) sowie einem nicht fluoreszierenden Quencher (NFQ) am 3’-Ende
. Merkmale:
Anwenderfreundlich — einfach cDNA und Mastermix hinzufügen und qPCR durchführen — keine Schmelzkurven erforderlich
spezifisch — TaqMan Assays verwenden spezifische MGB-haltige Sonden, die bis zu 15 Basen kürzer als Nicht-MGB-Sonden sein können, wodurch die Spezifität des Assays verbessert wird
empfindlich — TaqMan Assays sind ideal für die Messung von niedrigen Expressionsniveaus von oder Zielen mit geringer Abundanz
genau — Erkennung kleiner Faltungsänderungen mit hoher Genauigkeit der Quantifizierung
Gold-Standard TaqMan qPCR Chemistry — TaqMan Assays verwenden die Bioinformatik-Assay-Design-Pipeline von Thermo Fisher Scientific, um eine hohe Spezifität und minimale Kreuzreaktivität sicherzustellen, sogar für Genvarianten mit Hochsequenzhomologie
ideal für Multiplexing — Kombinieren Sie einen FAM-markierten und einen VIC-markierten Assay, um einen Duplexassay für zwei verschiedene Genziele in einem qPCR-Well zu erstellen.
ideal für Kontrollassays — Verwenden Sie einen VIC Primer-Limited Assay für hoch exprimierende endogene Kontrollgene.
Sequenzen vorhanden — für jede spezifische TaqMan Genexpression, die Sie entwerfen und bestellen
Ungefähre Lieferzeit
Ausführung nach Bestellung: 4–6 Tage in Nordamerika, 6–10 Tage in Europa
TaqMan Genexpressions-Assays sind der Goldstandard in Echtzeit-PCR-Genexpressionsstudien und basieren auf mehr als 20 Jahren Erfahrung. Jedes Assay enthält Target-Primer sowie eine sequenzspezifische Sonde, die für das bestmögliche funktionelle Leistungsverhalten ausgelegt ist. Zusätzliche Designs, Optimierungen oder Schmelzkurven sind nicht erforderlich. Erhältlich in einer Vielzahl von Formaten und Spezies, laufend ergänzt durch neue Assay-Designs für alle Ihre Forschungsanforderungen. TaqMan Assays wurden in über 40.000 Publikationen zitiert und basieren auf über 350 Patenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit einer Mischung aus 20 x (Größen S und M) oder 60 x (Größe L) vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Lagerung bei -15 bis -25 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Produktlinie TaqMan
Menge M (750 reactions), made to order
Versandbedingung Raumtemperatur
Anzahl Reaktionen 750 Reaktionen