Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Probe
Artikelnummer. 10368785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20,000 pmol
50,000 pmol
6,000 pmol
Produkttyp:
TAMRA Probe
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
10368785 50,000 pmol TAMRA Probe 1 Stück
12688323 20,000 pmol TAMRA Probe 1 Stück
11529436 6,000 pmol TAMRA Probe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368785 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 450003
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Custom TaqMan™ Probe
Custom TaqMan™ probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR applicaton. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' TAMRA™ nonfluorescent quencher. Choose among FAM™, VIC™, ABY™, and JUN™ as 3' reporters. Probes are HPLC-purified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
3'-Primer-Modifizierung TAMRA
5'-Primer-Modifizierung FAM, TET, VIC
Inhalt und Lagerung 1 tube containing a dual-labeled probe in solution or dried down.
Store at -15°C to -25°C
Form Liquid or Dried Down
Format Tube
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Interne Sondenmodifikation Keine
Produktlinie TaqMan
Produkttyp TAMRA Probe
Reinigungsverfahren HPLC
Reinheits- oder Qualitätsgrad HPLC
Menge 50,000 pmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)