Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assays
Product Code. 32226596 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Probentyp:
Human or Non-human
Nicht menschlich
Non-human
Menge:
1000 Reactions, Made to Order
2400 Reactions, Made to Order
300 Reactions, Made to Order
L (2400 reactions), Made to Order
M (1000 reactions), Made to Order
S (300 reactions), Made to Order
Unit Size:
1 Stück
40 Stück
80 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Probentyp Menge Unit Size
32226596 Human or Non-human 2400 Reactions, Made to Order 1 Stück
13435096 Nicht menschlich S (300 reactions), Made to Order 1 Stück
15531034 Nicht menschlich M (1000 reactions), Made to Order 40 Stück
15541034 Non-human L (2400 reactions), Made to Order 80 Stück
32226515 Human or Non-human 300 Reactions, Made to Order 1 Stück
32226521 Human or Non-human 1000 Reactions, Made to Order 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 32226596 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A80739
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine hochflexible Technologie für den Nachweis von Polymorphismen in einem beliebigen Genom
Erstellen Sie Assays, indem Sie vertrauliche Zielsequenzen mit dem anwenderspezifischen TaqMan-Assay-Design-Tool an Applied Biosystem's sichere Assay-Design-Pipeline übermitteln. Diese Pipeline hat Millionen von Assay-Designs generiert, indem sie heuristische Regeln verwendet hat, die sowohl aus Herstellungs- als auch aus Assay-Leistungsdaten abgeleitet wurden. Diese Assays verwenden TaqMan Sonden, die in der kleinen Furche binden (Minor Groove Binding, MGB) für überlegene allelische Unterscheidung, verbesserte Signal-Rausch-Verhältnisse und Designflexibilität. Alle humanen SNP-Genotypisierungsassays werden funktionell auf 20 einzigartige DNA-Proben getestet, um die Assay-Amplifikation und Probenclustering zu gewährleisten. Diese kundenspezifischen Assays werden entwickelt, synthetisiert, formuliert, optimiert und Qualitätskontrolltests unterzogen. Sie eignen sich ideal für Genotypisierungsanwendungen wie Screening, Assoziation, Kandidatenregion, Kandidatengen oder Feinkartierungsstudien.
Custom TaqMan SNP Genotyping Assays can be easily designed at no extra charge by submitting target sequences confidentially to our secure Custom Assay Design Tool.
Benefits:
  • Proven—gold-standard TaqMan chemistry and robust assay designs deliver accurate, reproducible, and reliable results
  • Easy—convenient single-tube format and simple workflow provide an easy path to trusted results; no optimization required
  • Flexible—obtain assay designs for any SNP in the human genome using our secure Custom Assay Design Tool, at no extra charge
  • Tested—all custom human assays (VIC/FAM SKUs only) are subjected to a functional test on 20 unique DNA samples. Assays ordered with non-human or Cyanine 5/ABY SKUs are not functionally tested.
  • Multiplexing ready—TaqMan assays are now available with with VIC/FAM or Cyanine 5/ABY formats to support simultaneous detection of two sets of SNPs (two pairs of alleles).
Approximate ship time
4–6 days in North America and 6–10 days in Europe (VIC/FAM); 4-10 days in North America, 6-14 days in Europe (Cyanine 5/ABY)
The free Custom Assay Design Tool can generate assays for the detection of SNPs, MNPs, and indels of up to six bases. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested.
TaqMan SNP Genotyping Assays require only three reaction components for PCR: purified genomic DNA (1–20 ng), the assay solution, and TaqMan Genotyping Master Mix (singleplex) or TaqPath ProAmp Master Mix (multiplex) (sold separately).
All assay designs are the product of our industry-leading bioinformatics pipeline, optimized over the course of more than a decade by leveraging manufacturing and assay performance data. TaqMan Assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Recommended master mix (sold separately): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355) or TaqPath ProAmp Master Mix (Cat. No. A30865)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 80X
Inhalt und Lagerung •1 tube containing a 40X (S and M sizes) or 80X (L size) mix of pre-formulated assay (2 probes and 2 primers).
•Store at -15°C to -25°C.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotyping
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler** If a thermal cycler is used for PCR amplification, the optional pre-read and the post-read must be performed separately on a real-time PCR system in order to detect and record fluorescent signals.
Hauptbedienfelder Cyanine 5 - MGB probe detects Allele 1, ABY - MGB probe detects Allele 2
Anzahl Reaktionen 2400 Reactions, Made to Order
Produktlinie TaqMan
Produkttyp SNP Genotyping
Menge 2400 Reactions, Made to Order
Versandbedingung Room Temperature
Format Tube
Probentyp Human or Non-human