Learn More
Fisherbrand™ Ausschnitt-Ringe
Artikelnummer. 10173744 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
100 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10173744
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Ausschnitt für einfaches Entfernen der Ausrüstung.
  • Die Schaftlänge bis zur Mitte des Schafts beträgt ca. 60 mm
  • Hergestellt aus Weichstahl mit Schweißverbindungen
  • Verzinkt
Spezifikation
Material Schmiedestahl
Innendurchmesser (metrisch) 125 mm
Produkttyp Stativring
Beschreibung Ausschnittbereich
Ausführung Verzinkt