Learn More
Fisherbrand™ Ausschnitt-Ringe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
100 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Schmiedestahl |
| Innendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Produkttyp | Stativring |
| Beschreibung | Ausschnittbereich |
| Ausführung | Verzinkt |