Learn More
B Braun™ X10 Einmalskalpelle Cutfix, steril, Figur 15
Artikelnummer. 10664511
Change view
Click to view available options
Größe:
#15
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10664511 #15 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 10664511
Marke: B Braun™ 5518032
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht präzises Schneiden mit doppelseitigem Klingenhalter. B Braun™ Cutfix™ Einweg-Skalpellklingen sind sicher in den massiven Kunststoffgriff eingebettet.
  • Jedes Skalpell ist einzeln steril verpackt und sofort einsatzbereit
  • Ausgezeichnete Schneidfähigkeit der Klinge aus Edelstahl
  • Ergonomisch geformter, robuster Kunststoffgriff
  • Sichere Verankerung der Klinge im Griff
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Größe #15
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Griffmaterial Kunststoff