Learn More
Fritsch™ Schneidmühle Pulverisette
Artikelnummer. 10557601
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10557601
Marke: Fritsch™ 15.4020.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle Schleifteile können zur Reinigung leicht entfernt werden. Unterschiedliche Rotoren, verschiedene Messergeometrien und austauschbare Klingen sorgen für maximale Flexibilität und Haltbarkeit. Zur Steuerung der Abriebeigenschaften werden die Schleifwerkzeuge in verschiedenen Materialien angeboten. Der optimale Luftstrom sorgt für schnelles Mahlen und sicheren Schutz vor Verstopfung. Der patentierte Fritsch-Probenabsauger mit Zyklonabscheider (optional) sorgt für einfache Zufuhr, schnellen Durchsatz und gute Kühlung.
Bitte beachten Sie, dass Pulverisette 15 und Pulverisette 19 nur für die Probenverarbeitung bestimmt sind, nicht für den kontinuierlichen oder industriellen Einsatz.
Ideal zum Vor- und Feinschleifen von weichen bis mittelharten sowie faserigen oder zähen Materialien. Unverzichtbar für die Bereiche Kunststoffe, Textilien, Land- und Forstwirtschaft, Umwelt, Baustoffe, Chemie, Lebensmittel und für die Probenvorbereitung zur RoHS-Analyse.
Spezifikation
Spannung 230 V