Learn More
Agilent BioTek ADAPTER 4 KUEVETTEN
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Agilent BioTek Mikroplatten-Waschgeräte und Lesegeräte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit diesem Adapter können bis zu 4 Standardküvetten horizontal platziert und direkt in den Plattenlesegeräten gelesen werden – es muss darauf geachtet werden, dass die Küvette mit einem Stopfen versehen oder versiegelt wird
- Der Adapter verfügt über 4 Schlitze für Küvetten, mit Öffnungen für mehrere Messpositionen in Mikrotiterplatten mit Standardgröße
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Küvettenadapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent BioTek Mikroplatten-Waschgeräte und Lesegeräte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für mehrere Messpositionen auf einer Standard-Mikrotiterplatten-Stellfläche |
| Menge | 1/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Share a Content Correction