Learn More
WTW™ Küvettenzellen für PhotoLab™ Photometer
Artikelnummer. 16430721
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
10 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke unitSize
16430721 50 mm 1 Stück
16420721 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16430721 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 250615
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
WTW™ Zellen für PhotoLab™ Photometer eignen sich ideal für routinemäßige Wasser- und andere Analysen im UV-VIS- und VIS-Bereich.
  • Zellen mit matter Seitenfläche eignen sich für die automatische Zellenerkennung. photoLab™ Filter und Spektralphotometer
  • Alle Glas- und Quarzküvetten verfügen über Positionierungsmarkierungen, um sie im Photometer in der gleichen Ausrichtung zu positionieren und so eine noch höhere Präzision zu gewährleisten.
  • Hochwertiges optisches Glas für VIS-Messungen, hochwertiges Quarzglas für UV-VIS-Messungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Küvette
Beschreibung REK 50
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Quarz
Schichtdicke 50 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer
Form Rechteck