Learn More
Globe Scientific Cuvette für Cobas Mira, Kiste von 300
Artikelnummer. 31922632 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300/Cs.
Packungsgröße:
300 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31922632 300/Cs. 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922632 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 5121
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz auf den Cobas Mira-, Mira S- und Mira Plus-Analysatoren konzipiert. Globe Scientific Die Cuvetten für Cobas Mira sind einzeln verpackt und bestehen aus Polymethylmethacrylat. Diese 12-Plätze-Cuvette-Segmente sind auf die Kompatibilität mit diesen Produkten ausgelegt. Gehäuse von 300.
  • Zur Verwendung auf den Cobas Mira-, Mira S- und Mira Plus-Analysatoren
  • 12-sitzige Cuvette-Segmente
  • Einzeln verpackt
  • Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Naturfarben
  • Fall von 300
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Cobas Mira, Mira S und Mira Plus Analysatoren
Farbe Naturfarben
Menge 300/Cs.
Material PMMA